氢氧化钠 0.10 N (N/10) 在水溶液中, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
MACR6146-01EA 2010 CNY
MACR6146-01 MACR6146-60 MACR6146-09
氢氧化钠 0.10 N (N/10) 在水溶液中, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
氢氧化钠
分子式: NaOH
密度: 1 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Normality 0.0995 - 0.1005