肉豆蔻酸异丙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 十四酸异丙酯, 十四碳酸异丙酯
M0481-25ML M0481-500ML
TCIAM0481-25MLEA 0 CNY
TCIAM0481-25ML TCIAM0481-500ML
肉豆蔻酸异丙酯 ≥98.0% (by GC)
肉豆蔻酸异丙酯
分子式: C₁₇H₃₄O₂
分子量: 270.46 g/mol
沸点: 193°C
闪点: 164°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008982
CAS号: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 14,05215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&vid=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %