N,N-二甲基乙酰胺 ≥99.5% (通过GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKRJ372-09EA 2250 CNY
BAKRJ372-09 BAKRJ372-07 BAKRJ372-50
N,N-二甲基乙酰胺 ≥99.5% (通过GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
沸点: 166,1 °C (1013 hPa)
溶点: –20 °C
密度: 0,937 g/cm³ (20 °C)
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (CH₃CON(CH₃)₂) (by GC) ≥99.5 %
Density (g/mL) at 25°C 0.931 - 0.936
Residue after Ignition ≤0.005 %
pH of 20% Solution at 25°C 4.0 - 7.0
Water (H₂O) ≤0.05 %