试管架,可折叠和装配
供应商: VWR Collection
VWRI211-0351EA 212 CNY
VWRI211-0351 VWRI211-0352 VWRI211-0353 VWRI211-0354 VWRI211-0355 VWRI211-0356 VWRI211-0357 VWRI211-0358 VWRI211-0359 VWRI211-0360 VWRI211-0361 VWRI211-0362
试管架,可折叠和装配
架子 Tube Racks
PP.
  • 易于装配的聚丙烯架,几秒钟之内就能装配完毕
  • 可在水浴中保持稳定
  • 放平装运