可穿刺薄膜,用于ELISA和常规培养
供应商: VWR Collection
VWRI391-1263EA 1908 CNY
VWRI391-1263 VWRI391-1277
可穿刺薄膜,用于ELISA和常规培养
密封件 微孔板封板膜和铝箔
易穿刺的94,1 µm厚PE膜,带丙烯酸胶黏剂,便于使用单通道或多通道移液器吸头和机械探头直接进行样品回收操作。
  • 功能温度−40 °C到+90 °C
每个膜的长×深:142,9/82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm