qPCR用超清膜
供应商: VWR Collection
VWRI391-1258EA 4045 CNY
VWRI391-1258 VWRI391-1295
qPCR用超清膜
密封件 微孔板封板膜和铝箔
透明聚酯膜,带非吸收、无荧光强力医用胶,性能卓越,用于qPCR应用。未灭菌。
  • 建议用于−40到+120 °C温度
  • 超高光学清晰度
  • 无DNase、无RNase及核酸认证
每个膜的长×深:142,9×79,4 mm)
移除端部标签后的长度:121.9 mm。
Length with end-tabs removed: 121,9 mm