可呼吸人造丝膜密封,用于生物培养。
供应商: VWR Collection
60941-086 60941-084
VWRI391-1261EA 2660 CNY
VWRI391-1261 VWRI391-1262 VWRU60941-086 VWRU60941-084
可呼吸人造丝膜密封,用于生物培养。
密封件 微孔板封板膜和铝箔
带医用级胶的139,7 µm厚疏水性多孔膜,用于为细胞或细菌成长提供必须的气体交换的组织培养板、bio-block和96孔板。该人造丝膜减少了交叉感染、外溢和蒸发。与有利于近板边孔洞气体交流的板盖不同的是,其可以在所有孔洞上实现一致地空气和CO₂ 交换。无菌制品采用防盗袋包装,25个/包。
  • 无细胞毒素,高透气性
  • 移液器吸头可刺穿,便于样品回收
  • 建议用于−20到+80 °C温度
每个膜的长×深:142,9×82,6 mm,用于标准尺寸组织培养板。