块状砝码,铁,M2级
供应商: VWR Collection
VWRI611-8383EA 1816 CNY
VWRI611-8383 VWRI611-8384 VWRI611-8385 VWRI611-8386 VWRI611-8387 VWRI611-8388 VWRI611-8389 VWRI611-8390
块状砝码,铁,M2级
称量产品 校准砝码
矩形砝码,采用铸铁制成,永磁体。
  • 不可拭除的独特识别编码确保可追溯性
  • 灰色涂层
  • 调整腔,以铅塞密封
符合OILM,COFRAC认证。
Certifications: Conforms to OIML, COFRAC accredited.