数字温度计,Traceable® Ultra
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
23226-658 23609-176
VWRU23226-658EA 3054 CNY
VWRU23226-658 VWRI620-2081 VWRI620-2079 VWRI620-2080 VWRU23609-176
数字温度计,Traceable® Ultra
温度计 数字温度计
该款温度计可用于烧瓶、试管
和烧杯进行食品、气体、样品、试剂、水浴、烤炉、培养箱和半固体的温度测量。长杆设计可以让用户在搅拌深容器中溶液的同时测量温度。 不锈钢探头(直径:3.5 mm。
  • "可耐受大多数化学品腐蚀的探头
  • °C 单位读数,每秒更新一次
  • 安全:不容易破裂的塑料和不锈钢材质 "
重量< 28 g
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
Delivery information: 交付信息:随附续航时间长达一年的电池,Traceable®校准证书和袖套。