三显示温度计,Traceable
供应商: VWR Collection
62379-549
VWRI620-2032EA 1434 CNY
VWRI620-2032 VWRU62379-549
三显示温度计,Traceable
温度计 数字温度计
该款数字温度计适用于监测溶液和室内温度。其能够采集和显示最大或最小值出现的时间和日期。
  • 精确的传感器和线缆,即使在水下也可以工作
  • 最大/最小(探头)或环境温度
  • 线固定托架,便于探头放置
内部环境温度传感器和外部探头传感器(长×直径:38×4,7 mm),带1,8 m电缆.
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
Delivery information: 交付信息:随附探头、台式翻开式支架、墙壁安装槽、可贴于任何表面的VELCRO®、Traceable®校准证书、一年持续监测用AAA电池。