袖珍温度计,Traceable®
供应商: VWR Collection
VWRI620-2077EA 2141 CNY
VWRI620-2077 VWRI620-2025
袖珍温度计,Traceable®
温度计 数字温度计
该款安全的温度计可用于土壤、比色皿、试管、食品、培养箱、石油烃以及几乎所有实验室试验。读数每秒更新一次。
  • 独特的平外形设计,质量轻盈,集成的口袋夹便于夹在衬衣口袋上
  • “保持”按钮能够冻结读数,以便后续观察。可在°F和°C之间切换
  • 记忆功能能够调取任意时段的最大/最小读数
不锈钢探头(直径×长:3,5×89 mm).
NIST标准可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
长度:178 mm
重量:28.5 g
Certifications: NIST标准可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附保护套、氧化银电池、探头和Traceable®校准证书。