叔丁基过氧化氢 70% 70% in water
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TBHP
180340050 180342500 180345000
ACRO180340050EA 0 CNY
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000
叔丁基过氧化氢 70% 70% in water
叔丁基过氧化氢
分子式: C₄H₁₀O₂
分子量: 90.12 g/mol
沸点: 96 °C (dec.)
溶点: –3 °C
密度: 0.937
闪点: 43 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002130
CAS号: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN号: 3109
ADR: 5.2
Merck Index: 14,1570
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)