2-噻吩甲酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 噻吩-2-甲酰氯
187770250 187771000
ACRO187770250EA 0 CNY
ACRO187770250 ACRO187771000
2-噻吩甲酰氯 98%
2-噻吩甲酰氯
分子式: C₅H₃ClOS
分子量: 146.6 g/mol
密度: 1.37 g/cm³
闪点: 90 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005428
CAS号: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %