四氯合铜酸二锂(II) 0.1 M in THF
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dilithium tetrachlorocuprate
407830250 407831000
ACRO407830250EA 0 CNY
ACRO407830250 ACRO407831000
四氯合铜酸二锂(II) 0.1 M in THF
四氯合铜酸二锂(II)
分子式: Cl₄CuLi₂
分子量: 219.24 g/mol
密度: 0.91 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011081
CAS号: 15489-27-7
UN号: 1993
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M
Titration with NaOH ≥95 %