四(二甲氨基)乙烯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: TDAE, 四(乙氨基)乙烯
T1221-25G T1221-5G
TCIAT1221-25GEA 0 CNY
TCIAT1221-25G TCIAT1221-5G
四(二甲氨基)乙烯 ≥95.0% (by GC)
四(二甲氨基)乙烯
分子式: C₁₀H₂₄N₄
分子量: 200.33 g/mol
沸点: 59°C
闪点: 53°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009601
CAS号: 996-70-3
EINECS: 213-638-1
UN号: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fe4871059c33251b828c4fd9fdb3fe2003a164&vid=a8fe4871059c33251b828c4fd9fdb3fe2003a164&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %