富马酸钠 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
富马酸, 反丁烯二酸二钠盐
215530050
215531000
ACRO215530050EA
0
CNY
ACRO215530050
ACRO215531000
富马酸钠 98%
富马酸钠
分子式:
C₄H₂Na₂O₄ 分子量: 160.04 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064567 CAS号: 17013-01-3 EINECS: 241-087-7 |
产品技术规格
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |