四氢噻唑 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 0 CNY
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
四氢噻唑 98%
四氢噻唑
分子式: C₃H₇NS
分子量: 89.16 g/mol
沸点: 72…75 °C (25 mmHg)
密度: 1.131 g/cm³
闪点: 56 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005211
CAS号: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN号: 2924
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %