仲丁基锂 1.3 M 在92%(v / v)环己烷/8%(v / v)己烷(异构体混合物)中, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
187541000 187548000
ACRO187541000EA 0 CNY
ACRO187541000 ACRO187548000
仲丁基锂 1.3 M 在92%(v / v)环己烷/8%(v / v)己烷(异构体混合物)中, AcroSeal®
仲丁基锂
分子式: C₄H₉Li
密度: 0,75 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00009323
CAS号: 598-30-1
EINECS: 209-927-7
UN号: 3394
ADR: 4.2,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.23 to 1.46 M
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test