L-鸟氨酸盐酸盐 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-2,5-二氨基戊酸
129560250 129561000
ACRO129560250EA 0 CNY
ACRO129560250 ACRO129561000
L-鸟氨酸盐酸盐 99%
L-鸟氨酸盐酸盐
分子式: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
分子量: 168.62 g/mol
溶点: 245 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064562
CAS号: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (5 % in 1 N HCl) Clear colorless
Specific optical rotation +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)