叔丁醇锂 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
301220250 301221000
ACRO301220250EA 0 CNY
ACRO301220250 ACRO301221000
叔丁醇锂 99%
叔丁醇锂
分子式: C₄H₉LiO
分子量: 80.06 g/mol
密度: 0.89 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00050479
CAS号: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN号: 2925
ADR: 4.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥98.5 %
Impurity ≤1 % (LiOH + Li2CO3)