4-哌啶甲醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-羟甲基哌啶
380630050 380630250
ACRO380630050EA 0 CNY
ACRO380630050 ACRO380630250
4-哌啶甲醇 98%
4-哌啶甲醇
分子式: C₆H₁₃NO
分子量: 115.18 g/mol
沸点: 118…120 °C (10 mmHg)
溶点: 57…61 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00174228
CAS号: 6457-49-4
UN号: 3263
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %