2-哌啶甲醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-羟甲基哌啶
168030250 168031000
ACRO168030250EA 0 CNY
ACRO168030250 ACRO168031000
2-哌啶甲醇 97%
2-哌啶甲醇
分子式: C₆H₁₃NO
分子量: 115.18 g/mol
沸点: 100…102 °C (8hPa)
溶点: 58…64 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005987
CAS号: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %