硫代乙醇酸乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 巯基乙酸乙酯
118671000 118675000
ACRO118671000EA 0 CNY
ACRO118671000 ACRO118675000
硫代乙醇酸乙酯 99%
硫代乙醇酸乙酯
分子式: C₄H₈O₂S
分子量: 120.17 g/mol
沸点: 54 °C (12 mmHg)
溶点: –80 °C
密度: 1.09 g/cm³
闪点: 47 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004874
CAS号: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN号: 1228
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %