高精度三显示温度计,Traceable
供应商: VWR Collection
VWRI620-1824EA 4289 CNY
VWRI620-1824 VWRI620-1884 VWRI620-1886 VWRI620-1885
高精度三显示温度计,Traceable
温度计 数字温度计
该款国际标准数字温度计能够为关键要求、质量控制检查和常规测量提供准确的读数。不锈钢探头能够显示液体、空气/气体和半固体的最细微温度变化。并能够提供温度高于/低于设置点时的确切时间/日期。
  • 三行显示:最大/最小值及当前温度值
  • 显示到达限值时的确切时间和日期
  • 可编程报警能够在温度高于/低于设置点时提供两个可视(LED)报警和两个声音报警
不锈钢探头(长×直径:15×3,2 mm),带1,5米电缆
High accuracy of 0,05 °C at up to three test points (within ±2,0 °C): 0,00; 25,00; 37,00 °C (otherwise ±0,3 °C).
Certifications: 表明NIST标准可追溯性的证书。符合ISO/IEC, ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
Delivery information: 交付信息:随附Traceable 校准证书、两节AA电池、支架、VELCRO®和磁条,以及墙壁安装件。