滤芯吸头
供应商: VWR Collection
VWRI613-0985EA 0 CNY
VWRI613-0985 VWRI613-0986 VWRI613-0989 VWRI613-0991
滤芯吸头
吸头
无菌透明PP,无菌
  • E-束消毒吸头,无DNA、DNase和RNase、热原、PCR抑制剂和内毒素
  • 坚固、可追溯的架,配备人机工程学设计的夹,易于抓握
  • 重新装填箱(包括吸头架)配备翻转锁闩,可单手打开和关闭,翻转盖配备盖、冲洗配件和卡夹,可使架稳定
Caution: SC:单通道移液管/ MC:多通道移液管
欲了解更多兼容性信息,请联系Avantor客户服务部门。