四氯化钛(IV) 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氯化钛, TTC
377741000 377748000
ACRO377741000EA 0 CNY
ACRO377741000 ACRO377748000
四氯化钛(IV) 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
四氯化钛(IV)
分子式: Cl₄Ti
分子量: 189.69 g/mol
沸点: 136
溶点: 136.2
密度: 1.72
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011267
CAS号: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN号: 2922
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09555
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M