肼基甲酸叔丁酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Boc-肼, 叔丁氧羰基肼
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 0 CNY
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
肼基甲酸叔丁酯 99%
肼基甲酸叔丁酯
分子式: C₅H₁₂N₂O₂
沸点: 63…65 °C (,1 mmHg)
溶点: 37…41 °C
密度: 1,02 g/cm³
闪点: 91 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007593
CAS号: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN号: 2926
ADR: 4.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %