氯化碘 1 M in dichloromethane
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 根据 Wijs 方法测定碘值的碘溶液, 氯化碘, 单氯化碘溶液, 一氯化碘
370741000 370748000
ACRO370741000EA 0 CNY
ACRO370741000 ACRO370748000
氯化碘 1 M in dichloromethane
氯化碘
分子式: ClI
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011354
CAS号: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN号: 2922
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to red to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.95 to 1.05 M