2-溴丙酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-bromopropanoate
173391000 173395000
ACRO173391000EA 0 CNY
ACRO173391000 ACRO173395000
2-溴丙酸甲酯 99%
2-溴丙酸甲酯
分子式: C₄H₇BrO₂
分子量: 167 g/mol
沸点: 143…145 °C (19 mmHg)
密度: 1.497 g/cm³
闪点: 51 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000143
CAS号: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
UN号: 2920
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %