三苯基膦氢溴酸盐 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
三苯基溴化膦
269090250
269091000
269090050
ACRO269090250EA
0
CNY
ACRO269090250
ACRO269091000
ACRO269090050
三苯基膦氢溴酸盐 99%
三苯基膦氢溴酸盐
分子式:
C₁₈H₁₆BrP 分子量: 343.2 g/mol 溶点: 196…199 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00035107 CAS号: 6399-81-1 EINECS: 229-012-6 UN号: 3261 ADR: 8 III |
产品技术规格
Appearance | White to light beige Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |