叠氮化锂 20% 在水里, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
335360250 335361000
ACRO335360250EA 0 CNY
ACRO335360250 ACRO335361000
叠氮化锂 20% 在水里, 纯净
叠氮化锂
分子式: LiN₃
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041956
CAS号: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
UN号: 3287
ADR: 6.1,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %