氮杂环丁烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 杂氮环丁烷
296730010 296732500
ACRO296730010EA 0 CNY
ACRO296730010 ACRO296732500
氮杂环丁烷 98%
氮杂环丁烷
分子式: C₃H₇N
分子量: 57.1 g/mol
沸点: 61…62 °C (760 mmHg)
密度: 0.85 g/cm³
闪点: –20 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005165
CAS号: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN号: 2733
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %