2,3-Dimethylthiophene 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
342270010
342270050
ACRO342270010EA
0
CNY
ACRO342270010
ACRO342270050
2,3-Dimethylthiophene 97%
2,3-Dimethylthiophene
分子式:
C₆H₈S 沸点: 141,6 °C (1013 hPa) 溶点: –49 °C 密度: 1,0021 g/cm³ (20 °C) 闪点: >1 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00130081 CAS号: 632-16-6 EINECS: 211-170-2 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |