2,3-Dimethylthiophene 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
342270010 342270050
ACRO342270010EA 0 CNY
ACRO342270010 ACRO342270050
2,3-Dimethylthiophene 97%
2,3-Dimethylthiophene
分子式: C₆H₈S
沸点: 141,6 °C (1013 hPa)
溶点: –49 °C
密度: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
闪点: >1 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00130081
CAS号: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %