噻吩 99.5%, extra pure benzene free
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 硫代呋喃, 硫杂茂
342591000 342595000
ACRO342591000EA 0 CNY
ACRO342591000 ACRO342595000
噻吩 99.5%, extra pure benzene free
噻吩
分子式: C₄H₄S
分子量: 84.14 g/mol
沸点: 84.4
溶点: –38 °C
密度: 1.065 g/cm³
闪点: –9 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005413
CAS号: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN号: 2414
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09490
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)