3-溴噻吩 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-噻吩基溴
147800250 147801000
ACRO147800250EA 0 CNY
ACRO147800250 ACRO147801000
3-溴噻吩 97%
3-溴噻吩
分子式: C₄H₃BrS
分子量: 163.04 g/mol
沸点: 158 °C (760 mmHg)
溶点: -10
密度: 1.74 g/cm³
闪点: 56 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005464
CAS号: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN号: 3384
ADR: 6.1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %