2,6-二甲基吡啶 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
125190010
125192500
ACRO125190010EA
0
CNY
ACRO125190010
ACRO125192500
2,6-二甲基吡啶 99%
2,6-二甲基吡啶
分子式:
C₇H₉N 沸点: 143…145 °C (760 mmHg) 溶点: –6 °C 密度: 0,92 g/cm³ 闪点: 33 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006345 CAS号: 108-48-5 EINECS: 203-587-3 UN号: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,05636 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |