2,4-二甲基吡啶, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 2,4-卢剔啶
VWRC25044.261EA 6089 CNY
VWRC25044.261
2,4-二甲基吡啶, TECHNICAL
2,4-二甲基吡啶
分子式: C₇H₉N
分子量: 107.16 g/mol
沸点: 159
溶点: –60 °C
密度: 0.93 g/cm³ (20 °C)
闪点: 50
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006337
CAS号: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN号: 1992
ADR: 3 (6.1) III
现在订购
产品技术规格
Refractive index (20°C) 1.498 - 1.500