4-乙基吡啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
150570250 150571000 150575000
ACRO150570250EA 0 CNY
ACRO150570250 ACRO150571000 ACRO150575000
4-乙基吡啶 98%
4-乙基吡啶
分子式: C₇H₉N
沸点: 168,3 °C (1013 hPa)
溶点: –91 °C
密度: 0,942 g/cm³
闪点: 47 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006450
CAS号: 536-75-4
EINECS: 208-646-7
UN号: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03880
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5009 to 1.5029 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %