3-皮考林 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-甲基吡啶
131130010 131132500 131135000
ACRO131130010EA 0 CNY
ACRO131130010 ACRO131132500 ACRO131135000
3-皮考林 99%
3-皮考林
分子式: C₆H₇N
分子量: 93.13 g/mol
沸点: 143…144 °C (760 mmHg)
溶点: –19 °C
密度: 0.95 g/cm³
闪点: 38 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006402
CAS号: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN号: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07485
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %