2-皮考林 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-甲基吡啶
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 0 CNY
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-皮考林 98%
2-皮考林
分子式: C₆H₇N
分子量: 93.13 g/mol
沸点: 129.5
溶点: –70 °C
密度: 0.94 g/cm³
闪点: 28
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006332
CAS号: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN号: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07554
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %