2-氯-4-甲基吡啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-氯-4-皮考啉
368840050 368840250
ACRO368840050EA 0 CNY
ACRO368840050 ACRO368840250
2-氯-4-甲基吡啶 98%
2-氯-4-甲基吡啶
分子式: C₆H₆ClN
分子量: 127.57 g/mol
沸点: 194…195 °C (760 mmHg)
溶点: 115
密度: 1.151 g/cm³
闪点: 89 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00023418
CAS号: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %