2-甲氧基吡啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
126100250
126101000
126100050
ACRO126100250EA
0
CNY
ACRO126100250
ACRO126101000
ACRO126100050
2-甲氧基吡啶 98%
2-甲氧基吡啶
分子式:
C₆H₇NO 分子量: 109.13 g/mol 沸点: 142 密度: 1.04 g/cm³ 闪点: 32 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006262 CAS号: 1628-89-3 EINECS: 216-623-8 UN号: 1993 ADR: 3 III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |