4-氨基吡啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
104570050 104570250 104571000
ACRO104570050EA 0 CNY
ACRO104570050 ACRO104570250 ACRO104571000
4-氨基吡啶 98%
4-氨基吡啶
分子式: C₅H₆N₂
沸点: 273 °C (760 mmHg)
溶点: 157…161 °C
密度: 1,25 g/cm³ (20 °C)
闪点: 156 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006439
CAS号: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN号: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %