2-氟吡啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
119630500
119630050
ACRO119630500EA
0
CNY
ACRO119630500
ACRO119630050
2-氟吡啶 98%
2-氟吡啶
分子式:
C₅H₄FN 分子量: 97.09 g/mol 沸点: 126 °C (753 mmHg) 密度: 1.12 g/cm³ 闪点: 24 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006224 CAS号: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN号: 1993 ADR: 3 III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |