2-甲基萘 (β) 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: β-Methylnaphthalene
127170050 127175000
ACRO127170050EA 0 CNY
ACRO127170050 ACRO127175000
2-甲基萘 (β) 96%
2-甲基萘 (β)
分子式: C₁₁H₁₀
分子量: 142.2 g/mol
沸点: 241…242 °C (760 mmHg)
溶点: 32…36 °C
密度: 1.01 g/cm³
闪点: 97 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004118
CAS号: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥95 %