1-萘酚 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
128191000 128195000
ACRO128191000EA 0 CNY
ACRO128191000 ACRO128195000
1-萘酚 99+%
1-萘酚
分子式: C₁₀H₈O
沸点: 278…280 °C (760 mmHg)
溶点: 95…97 °C
密度: 1,224 g/cm³ (20 °C)
闪点: 125 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003930
CAS号: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %