2,3-萘二羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
N0526-25G N0526-5G
TCIAN0526-25GEA 0 CNY
TCIAN0526-25G TCIAN0526-5G
2,3-萘二羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,3-萘二羧酸
分子式: C₁₂H₈O₄
沸点: 422 °C (1013 hPa)
溶点: 260…262 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004104
CAS号: 2169-87-1
EINECS: 218-517-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85dcde2454c527bae1c11ac2f7394c92a591dcac&vid=85dcde2454c527bae1c11ac2f7394c92a591dcac&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 250.0 deg-C