三氧化铬(VI) ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 铬酸酐
VWRC20265.261EA 787 CNY
VWRC20265.261 VWRC20265.294
三氧化铬(VI) ≥99%, GPR RECTAPUR®
三氧化铬(VI)
分子式: CrO₃
分子量: 99.99 g/mol
溶点: 195
密度: 2.7 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010952
CAS号: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN号: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8) II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %