Chromium(III) oxide, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Chromic oxide
VWRC22796.292EA 1155 CNY
VWRC22796.292
Chromium(III) oxide, TECHNICAL
Chromium(III) oxide
分子式: Cr₂O₃
分子量: 151.99 g/mol
沸点: 4000
溶点: 2435 °C
密度: 5.22 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010949
CAS号: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test